Principaux documents
452378
Sigma-Aldrich
Tellurium
shot, ≤2 mm, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tellurium element
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Te
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141913
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
shot
Résistivité
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
≤2 mm
pb
990 °C (lit.)
Pf
450 °C (lit.)
Densité
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Te]
InChI
1S/Te
Clé InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains low oxide
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Hridyesh Kumar et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 327-334 (2013-08-06)
The present work describes synthesis of water soluble L-cysteine-functionalized CdTe quantum dots (QDs) with size tunable emission at different time intervals for chitosan based film. The characterization of the synthesized CdTe QDs-chitosan film was made by Fourier transform infrared (FTIR)
Edward R T Tiekink
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(21), 6390-6395 (2012-01-19)
Despite being disparaged for their malodorous and toxic demeanour, compounds of selenium, a bio-essential element, and tellurium, offer possibilities as therapeutic agents. Herein, their potential use as drugs, for example, as anti-viral, anti-microbial, anti-inflammatory agents, etc., will be surveyed along
E C Stangherlin et al.
Toxicology, 207(2), 231-239 (2004-12-15)
The effect of single maternal subcutaneous (s.c.) injection of 0.12 mg/kg diphenyl ditelluride, (PhTe)2, diluted in canola oil at days 6, 10 or 17 of gestation were evaluated in Wistar rats. The reduction of body weight gain was statistically significant
Adity Chopra et al.
Biosensors & bioelectronics, 44, 132-135 (2013-02-19)
Highly luminescent water soluble CdTe quantum dots (QDs) were synthesized and conjugated with anti-HbA1c antibody to generate specific nanobioprobe. A sandwich immunoassay model was employed using capture HbA1c antibody as a specific receptor molecule and the QD-labeled secondary antibody as
Zhe Liu et al.
Optics express, 21(6), 7799-7810 (2013-04-03)
ZnTe is an important p-type semiconductor with great applications as field-effect transistors and photodetectors. In this paper, individual ZnTe nanowires based field-effect transistors was fabricated, showing evident p-type conductivity with an effect mobility of 11.3 cm(2)/Vs. Single ZnTe nanowire based