Principaux documents
452343
Sigma-Aldrich
Antimony
beads, ≤5 mm, low oxide, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Antimony black, Antimony element, Stibium
10 G
162,00 €
50 G
593,00 €
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
162,00 €
50 G
593,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.76
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141704
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Résistance
41.7 μΩ-cm
Taille des particules
≤5 mm
pb
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Applied in the solid state synthesis of a Zintl phase, SrSn3Sb4, with an anionic channel framework of 30-membered rings.[1]
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Jaime Soto et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1255-1260 (2013-02-08)
Cutaneous leishmaniasis is an ultimately self-curing disease for which systemic therapy with pentavalent antimony (Sb) is effective but with side effects. We evaluated 2 local treatments, intralesional (IL) Sb and cryotherapy, for single lesions due to Bolivian Leishmania (v.) braziliensis
Konstantinos C Makris et al.
Journal of exposure science & environmental epidemiology, 23(2), 120-127 (2012-11-29)
Environmental factors, such as storage time, frequency of bottle reuse and temperature, have been shown to facilitate antimony (Sb) leaching from water- and food-packaging materials. The globally escalating consumption of water packaged in Sb-containing bottles, such as that of polyethylene
Jian Chen et al.
Chemosphere, 90(6), 1925-1932 (2012-11-15)
Coal is one of the major energy resources in China, with nearly half of produced Chinese coal used for power and heat generation. The large use of coal for power and heat generation in China may result in significant atmospheric
Joseph N Jarvis et al.
Current opinion in infectious diseases, 26(1), 1-9 (2012-12-12)
HIV infection profoundly impairs the immune mechanisms needed to control and clear Leishmania infection, and outcomes in patients with HIV-associated visceral leishmaniasis are poor. This review summarizes recent work describing the epidemiology, presentation and outcomes of HIV-associated visceral leishmaniasis and
Daoyong Zhang et al.
Bioresource technology, 128, 711-715 (2012-12-19)
Extracellular polymeric substances (EPS) existed ubiquitously in biological systems affect the mobility and availability of heavy metals in the environments. The adsorption-desorption behaviors of Hg(II) and Sb(V) on EPS were investigated. The sorption rates follow Sb(V) > Hg(II), and the