Principaux documents
266418
Sigma-Aldrich
Tellurium
powder, −200 mesh, 99.8% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Te
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141913
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
99.8% trace metals basis
Forme
powder
Résistivité
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
−200 mesh
pb
990 °C (lit.)
Pf
450 °C (lit.)
Densité
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Te]
InChI
1S/Te
Clé InChI
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tellurium is anon-radioactive and heaviest member of the chalcogen family. It has a widerange of oxidation states, from -2 to +6. It is widely used in the fields ofmetallurgy and electronics.
Application
Tellurium can be used as a precursor to prepare:
  • Tellurium-based nanomaterials for semiconductor application, such as CdTe nanoparticles via solvothermal synthesis.
  • Quantum dot solutions for fluorometric determination of bioactive compounds.
  • Thermoelectricmaterials, such as Cu4Mn2Te4 by the melting-quenching-SPS method.
Tellurium, in combination with potassium hydroxide, mediates the quantitative pinacolization of aromatic carbonyl compounds.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Khan, R.H. et al.
Synthetic Communications, 27, 2193-2193 (1997)
Guizhong Wang et al.
Optics express, 21(4), 4703-4708 (2013-03-14)
The octave-spanning spectrum was generated in a tellurite glass based microstructured fiber pumped by a 528 MHz repetition rate Yb:fiber ring laser without amplification. The laser achieved 40% output optical-to-optical efficiency with the output power of 410 mW. By adjusting
Zhe Liu et al.
Optics express, 21(6), 7799-7810 (2013-04-03)
ZnTe is an important p-type semiconductor with great applications as field-effect transistors and photodetectors. In this paper, individual ZnTe nanowires based field-effect transistors was fabricated, showing evident p-type conductivity with an effect mobility of 11.3 cm(2)/Vs. Single ZnTe nanowire based
Hridyesh Kumar et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 327-334 (2013-08-06)
The present work describes synthesis of water soluble L-cysteine-functionalized CdTe quantum dots (QDs) with size tunable emission at different time intervals for chitosan based film. The characterization of the synthesized CdTe QDs-chitosan film was made by Fourier transform infrared (FTIR)
E C Stangherlin et al.
Toxicology, 207(2), 231-239 (2004-12-15)
The effect of single maternal subcutaneous (s.c.) injection of 0.12 mg/kg diphenyl ditelluride, (PhTe)2, diluted in canola oil at days 6, 10 or 17 of gestation were evaluated in Wistar rats. The reduction of body weight gain was statistically significant