Principaux documents
451916
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
90 atom % 34S
About This Item
Formule linéaire :
34S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
33.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
90 atom % 34S
Niveau de qualité
Pf
119 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
207.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2