Principaux documents
450219
Sigma-Aldrich
Silver hexafluorophosphate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Silver hexafluorophosphate (AgPF6 ), Silver(1+) hexafluorophosphate
1 G
70,90 €
5 G
266,00 €
70,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
70,90 €
5 G
266,00 €
About This Item
Formule linéaire :
AgPF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
70,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: silver
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
102 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Ag.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1
Clé InChI
SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in the development of new catalyst systems for stereoselective addition of alcohols to alkynes.[1] Acidic catalyst for the synthesis of unsymmetrical sulfides[2] and vinyl fluorides.[3] Used to prepare silver 3,3′-dicyanodiphenylacetylene coordination networks for study of the effect of ligands on network structure toward the goal of engineering novel materials.[4]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthetic Communications, 22, 1461-1461 (1992)
Chemistry Letters (Jpn), 727-727 (1996)
Chemistry Letters (Jpn), 1-1 (1993)
Keith A. Hirsch et al.
Inorganic chemistry, 36(14), 2960-2968 (1997-07-02)
Coordination networks of 3,3'-dicyanodiphenylacetylene (3,3'-DCPA, 1) with silver(I) salts characterized by single-crystal X-ray analysis are described. Network topology is found to depend on both the counterion and solvent employed during crystallization. The conformation adopted by the ligand varies between planar