87252
Tetradodecylammonium nitrate
Selectophore™, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Pureté
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forme
flakes
Pf
103-105 °C
Chaîne SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-48H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
AHQMUYHFUYRUJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)