227277
Silver benzoate
99%
Synonyme(s) :
Silver benzoate (AgOBz), Silver(1+) benzoate, Silver(I) benzoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder or crystals
Solubilité
cold water: 385 part(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
hot water: soluble (more soluble)(lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.