Principaux documents
449679
Sigma-Aldrich
Barium isopropoxide
powder, 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium diisopropoxide, Barium isopropoxide, Diisopropoxybarium
10 G
306,00 €
306,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
306,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ba(OCH(CH3)2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
306,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
solid
Pertinence de la réaction
core: barium
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)O[Ba]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Ba/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Application
For preparation of bimetallic Ba-Nb and Ba-Zr alkoxides.[1] Asymmetric aldol reactions are promoted by a novel catalyst prepared from Ba(O-i-Pr)2.[2]
It may be used as a catalyst for one pot preparation of symmetrical 1,5-diketones.[3] Sol gel synthesis of ternary compound, Ba3 Li 2Ti8 O20 can be carried out by precursor reactants, barium isopropoxide, titanium isopropoxide and lithium acetate. [4]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Self-heat. 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
One-pot synthesis of 1,5-diketones catalyzed by barium isopropoxide
Yanagisawa A, et al.
Tetrahedron, 63.35, 8581-8585 (2007)
Preparation of YBaCuO powder by sol-gel techniques using molecular precursors.
El Khokh N, et al.
Journal of Materials Science Letters, 8.7, 762-764 (1989)
Turevskaya, E.P. et al.
Polyhedron, 14, 1531-1531 (1995)
Yamada, Y.M.A. Shibasaki, M.
Tetrahedron Letters, 39, 5561-5561 (1998)