440698
Strontium isopropoxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Strontium diisopropoxide, Strontium isopropoxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
crystalline powder
Pertinence de la réaction
core: strontium
Chaîne SMILES
CC(C)O[Sr]OC(C)C
InChI
1S/2C3H7O.Sr/c2*1-3(2)4;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.