Principaux documents
441880
Sigma-Aldrich
Barium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium element
5 G
312,00 €
25 G
1 110,00 €
312,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
312,00 €
25 G
1 110,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ba
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141505
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
312,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
dendritic pieces
Produit purifié par
distillation
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
50.0 μΩ-cm, 20°C
pb
1640 °C (lit.)
Pf
725 °C (lit.)
Densité
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ba]
InChI
1S/Ba
Clé InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for the formation of graphitic nanofilaments.[1]
Critical for the synthesis of pure Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) suboxide Zintl phases.3
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Liang, C.H., et al.
Nanotech. in Catalysis, 2, 543-543 (2004)
Meirigeng Qi et al.
Xenotransplantation, 19(6), 355-364 (2012-12-04)
The main hurdles to the widespread use of islet transplantation for the treatment of type 1 diabetes continue to be the insufficient number of appropriate donors and the need for immunosuppression. Microencapsulation has been proposed as a means to protect
C H Johnson et al.
Annals of emergency medicine, 20(10), 1138-1142 (1991-10-01)
Barium is a divalent alkaline earth metal used as the insoluble sulfate salt in contrast radiography and soluble acid salts in industry. Barium poisoning results from ingestion or inhalation of the acid salts; the most common poisoning occurs after ingestion
J W Hanrahan et al.
The Journal of general physiology, 87(3), 443-466 (1986-03-01)
K channels in the basolateral membrane of insect hindgut were studied using current fluctuation analysis and microelectrodes. Locust recta were mounted in Ussing-type chambers containing Cl-free saline and cyclic AMP (cAMP). A transepithelial K current was induced by raising serosal
Lorenzo Di Cesare Mannelli et al.
Experimental neurology, 261, 22-33 (2014-06-27)
Oxaliplatin, a platinum-based chemotherapeutic agent, has become a standard treatment for advanced colorectal cancer. The dose-limiting toxicity of this compound is the development of peripheral neuropathy. A tangled panel of symptoms, sensory loss, paresthesia, dysesthesia and pain, may be disabling
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is the Barium packaged in oil or under a protective atmosphere?
    1 answer
    1. This product is packaged under Argon.
      Helpful?
  2. Hi, These Barium dendritics are grindable. I mean as a powder form to use as the precursor. Thank you Manasa
    1 answer
    1. The grinding of barium dendritic pieces into powder has not been attempted internally. A possible option would be to mill the barium dendritic or to shave it. However, based on the physical properties of barium, it may be difficult to grind to a powder.
      Please note that oxide will form in the presence of air.