339237
Zirconium(IV) isopropoxide isopropanol complex
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Propan-2-ol propan-2-olate zirconium(4+), Zirconium (2-propanol)tetrakis(2-propanolato)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: zirconium
Chaîne SMILES
CC(C)O.CC(C)O[Zr](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C3H8O.4C3H7O.Zr/c5*1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;4*3H,1-2H3;/q;4*-1;+4
Clé InChI
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3