Principaux documents
63112
Supelco
Magnesium ionophore VI
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
1,3,5-Tris[10-(1-adamantyl)-7,9-dioxo-6,10-diazaundecyl]benzene, ETH 5506
10 MG
1 180,00 €
100 MG
7 660,00 €
1 180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 180,00 €
100 MG
7 660,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C63H96N6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1033.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
1 180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Essai
≥99.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
CN(C(=O)CC(=O)NCCCCCc1cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)cc(CCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6)c1)C89CC%10CC(CC(C%10)C8)C9
InChI
1S/C63H96N6O6/c1-67(61-34-46-22-47(35-61)24-48(23-46)36-61)58(73)31-55(70)64-16-10-4-7-13-43-19-44(14-8-5-11-17-65-56(71)32-59(74)68(2)62-37-49-25-50(38-62)27-51(26-49)39-62)21-45(20-43)15-9-6-12-18-66-57(72)33-60(75)69(3)63-40-52-28-53(41-63)30-54(29-52)42-63/h19-21,46-54H,4-18,22-42H2,1-3H3,(H,64,70)(H,65,71)(H,66,72)
Clé InChI
ODMHCQNFQKBJOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Lipophilic magnesium-selective ionophore (log PTLC=8.5) with sufficient selectivity for Mg2+ against the main interfering cations for serum measurments[1][2]
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Development of magnesium-selective ionophores
O'Donnell, J., et al.
Analytica Chimica Acta, 281, 129-134 (1993)
Potentiometric microelectrodes as sensors and detectors. Magnesium-selective electrodes as sensors, and Hofmeister electrodes as detectors for histmaine in capillary electrophoresis
Spichiger, U.E., Fakler, A.
Electrochimica Acta, 42, 3137-3145 (1997)
A Comparison of Neutral Mg2+-Selective Ionophores in Solvents Polymeric Membranes: Complex Stoichiometry
Zhang, W., et al.
Analytical Sciences, 16, 11-18 (2000)