Principaux documents
448680
Sigma-Aldrich
α-Ethylbenzylamine
97%
1 G
43,30 €
10 G
204,00 €
43,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
43,30 €
10 G
204,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(C2H5)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
43,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
pb
204 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
CCC(N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2,10H2,1H3
Clé InChI
AQFLVLHRZFLDDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Optical resolution of a-ethylbenzylamine and its application as a resolving agent.
Nohira H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61(4), 1395-1396 (1988)
Catalysis with supported palladium metal, selectivity in the hydrogenation of C? C, C? O and C? N bonds, from chemo-to enantioselectivity.
Tungler A and Fogassy G.
J. Mol. Catal. A: Chem., 173(1), 231-247 (2001)
Yujie Chen et al.
Applied microbiology and biotechnology, 100(7), 3101-3111 (2015-11-19)
ω-Transaminases (ω-TAs) are one of the most popular candidate enzymes in the biosynthesis of chiral amines. Determination of yet unidentified ω-TAs is important to broaden their potential for synthetic application. Taurine-pyruvate TA (TPTA, EC 2.6.1.77) is an ω-TA belonging to
Kuei Hui Chan et al.
Biomedical chromatography : BMC, 19(5), 337-342 (2005-06-03)
A rapid and reliable high-performance liquid chromatographic method was developed and validated for the simultaneous determination of norephedrine (NE), norpseudoephedrine (NPE), ephedrine (E), pseudoephedrine (PE), methylephedrine (ME) and methylpseudoephedrine (MPE) in both a Mahwang traditional Chinese medicine (TCM) preparation and