M31104
α-Methylbenzylamine
99%
Synonyme(s) :
(±)-α-Methylbenzylamine, alpha-Methylbenzylamine, (±)-1-Phenylethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
185 °C/756 mmHg (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Clé InChI
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Chromatograms