446440
5-Norbornene-2-carboxylic acid, mixture of endo and exo, predominantly endo
98%
Synonyme(s) :
2-Norbornene-5-carboxylic acid, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
Point d'ébullition
136-138 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-8(10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,9,10)/t5-,6+,7?/m1/s1
Clé InChI
FYGUSUBEMUKACF-JEAXJGTLSA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.