Principaux documents
446289
Sigma-Aldrich
Trichloro(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
97%
5 G
314,00 €
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
314,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15Cl3Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ti](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Ti/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
QCEOZLISXJGWSW-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Catalyst for:
  • Transesterification reactions
  • Styrene polymerization
  • Piano-stool catalyst
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges