Documents
475203
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5Cl3Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: zirconium
reagent type: catalyst
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Zr](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Zr/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
SULDCQJIUCVYOB-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for:
  • Homo- and copolymerization reactions
  • Catalytic dehydrogenation of cyclooctane
  • Cross-coupling reaction of aryl fluorides with a phenethyl Grignard reagents
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges