Documents
496952
Sigma-Aldrich
2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
Synonyme(s) :
2-(N -Butylcarbamoyloxy)ethyl acrylate, 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO2CH2CH2O2CNH(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCNC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H17NO4/c1-3-5-6-11-10(13)15-8-7-14-9(12)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3,(H,11,13)
Clé InChI
FLKHVLRENDBIDB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Well-Tunable, 3D-printable, and Fast Autonomous Self-Healing Elastomers: This study discusses the use of 2-[[(Butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate monomer, which was purified to remove inhibitors through a basic Al2O3 column. The monomer′s properties contribute to developing self-healing elastomers (B Li, S Ge, X Zhao, Q Chen, J Tian, D Hun, 2023 - Elsevier). Read more.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter