N-tert-butylacrylamide does dissolve in water. The solubility is not tested internally, but it should be soluble up to at least 9 g/L at ambient conditions. A lower critical solution temperature is not reported.
411779
N-tert-Butylacrylamide
97%
Synonyme(s) :
N -(1,1-Dimethylethyl)-2-propenamide, N -t -Butylacrylamide
106,00 €
About This Item
106,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
126-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO/c1-5-6(9)8-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3,(H,8,9)
Clé InChI
XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
N-tert-ブチルアクリルアミドは水に溶解しますか?また、下限臨界溶液温度は何度くらいでしょうか?