468045
D-(+)-chiro-Inositol
95%
Synonyme(s) :
1,2,4/3,5,6-Hexahydroxycyclohexane
143,00 €
About This Item
143,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D +60°, c = 1.2 in H2O
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
230 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
Clé InChI
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable