Principaux documents
440620
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl alcohol
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)5C6CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
159-163 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c(C)c(CO)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18O/c1-7-8(2)10(4)12(6-13)11(5)9(7)3/h13H,6H2,1-5H3
Clé InChI
CMBCAWNOBIGGTE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Carbonium Ions. IX. Monoarylalkyl Cations1, 2.
Deno NC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(17), 4719-4723 (1960)
Acid-Catalyzed Dehydration of Substituted Dienediols.
Wigal CT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(26), 8421-8423 (1995)