260290
1,2-Tetradecanediol
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
1,2-Dihydroxytetradecane, 1,2-Tetradecylene glycol, Myristyl glycol, n-Tetradecane-1,2-diol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
powder
Pf
62-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15/h14-16H,2-13H2,1H3
Clé InChI
DWANEFRJKWXRSG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.