430722
(R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
(R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −7.6°, c = 3.5 in methanol
Pf
104-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.O[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
Clé InChI
QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Catégories apparentées
Application
- Biaryl carboxamide functional groups containing bis-aminopyrrolidine ureas as potential antagonists of the melanin-concentrating hormone receptor-1.
- Pyrrolidinol based ionic liquids.
- Optically active 2-tritylpyrrolidine based organocatalysts.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable