437379
2-Ethylhexyl salicylate
99%
Synonyme(s) :
Octisalate, Octyl salicylate
44,00 €
About This Item
44,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
Clé InChI
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
323.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
162 °C - closed cup