PHR1073
1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)-1,3-propanedione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Avobenzone, Butylmethoxydibenzoylmethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1045337
Famille d'API
avobenzone
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
Clé InChI
XNEFYCZVKIDDMS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?