W514500
2-Ethylhexyl salicylate
≥99%
Synonyme(s) :
Octisalate, Octyl salicylate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orchid; floral
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
Clé InChI
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup