43456
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid
≥98.0%
Synonyme(s) :
(+)-DPTA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Activité optique
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
Pf
127-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-13(2,3)11(19)21-7(9(15)16)8(10(17)18)22-12(20)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
UFHJEZDFEHUYCR-YUMQZZPRSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable