33622
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric Acid Monohydrate
35,30 €
About This Item
35,30 €
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (T)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −110±3°, c = 5% in ethanol
Pf
88-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
phenyl
Chaîne SMILES
[H]O[H].OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8.H2O/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);1H2/t13-,14-;/m1./s1
Clé InChI
DXDIHODZARUBLA-DTPOWOMPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable