433985
5-Bromo-2-furaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
112 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
82-85 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
Clé InChI
WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Application
- 5-substituted 2-furaldehydes
- anilines, through a novel one-pot, two-step amination/Diels-Alder procedure
- 5-(5′,8′-dimethyl-9′-tert-butoxycarbonyl-9′H-carbazol-3′-yl)-furan-2-carbaldehyde
- 5-(6-hydroxyhexyl)-2-furaldehyde
- 5-methylsulfonyl-2-furaldehyde
- 5-phenylsulfonyl-2-furaldehyde
- 5-(4-acetamidobenzylsulfonyl)-2-furaldehyde
- 5-iodo-2-furaldehyde
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves