666599
4-Bromo-2-furaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4-Bromofuran-2-carboxaldehyde
86,20 €
About This Item
86,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
54-58 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Brc1coc(C=O)c1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
Clé InChI
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves