422460
2-Thiazolecarboxaldehyde
97%
45,50 €
About This Item
45,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
pb
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=Cc1nccs1
InChI
1S/C4H3NOS/c6-3-4-5-1-2-7-4/h1-3H
Clé InChI
ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup