433810
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
99%
Synonyme(s) :
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amine, [S-(R*,R*)]-(−)-Bis(α-methylbenzyl)amine
62,50 €
About This Item
62,50 €
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]/D −159°, c = 2 in ethanol
Pureté optique
ee: ≥99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.5525 (lit.)
pb
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES
C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
Clé InChI
NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter