Principaux documents
93749
Sigma-Aldrich
1,3-Adamantanediol
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,3-Dihydroxyadamantane
5 G
141,00 €
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
141,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Beilstein:
7013501
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
~260 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
O[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2/t7-,8+,9+,10-
Clé InChI
MOLCWHCSXCKHAP-FIRGSJFUSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable