Principaux documents
424692
Sigma-Aldrich
(1,3-Dioxan-2-ylethynyl)trimethylsilane
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
96%
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#CC1OCCCO1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup