374156
3-Cyanopropyltriethoxysilane
98%
Synonyme(s) :
4-(Triethoxysilyl)butyronitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
100-101 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H21NO3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-8-7-9-11/h4-8,10H2,1-3H3
Clé InChI
VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup