Principaux documents
423726
Sigma-Aldrich
N-Z-L-aspartic anhydride
95%
Synonyme(s) :
Cbz-L-Aspartic acid anhydride, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-aspartic acid anhydride, Phenylmethyl [(3S)-tetrahydro-2,5-dioxo-3-furanyl]carbamate
25 G
203,00 €
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
203,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −25°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
123-124 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O=C1C[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O1
InChI
1S/C12H11NO5/c14-10-6-9(11(15)18-10)13-12(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)/t9-/m0/s1
Clé InChI
OZPYEGOBGWQOSZ-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nadia B Haro-Mares et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(13) (2020-07-09)
A simplified procedure to synthesize zwitterionic cellulose by means of N-protected aspartic anhydride under mild conditions was developed. The preparation of modified cellulose samples was carried out under heterogeneous, aqueous conditions by reacting NH4OH-activated cellulose with aspartic anhydrides N-protected with