423041
2-Dimethylamino-2-methylpropanol solution
80% in H2O, technical grade
Synonyme(s) :
DMAMP-80™
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Concentration
80% in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.44
Point d'ébullition
61 °C/20 mmHg
Densité
0.91 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CN(C)C(C)(C)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,5-8)7(3)4/h8H,5H2,1-4H3
Clé InChI
XRIBIDPMFSLGFS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - Tag closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - Tag closed cup