Principaux documents
R750743
2-AMINO-2-ETHYL-1,3-PROPANEDIOL, TECH.
AldrichCPR
R750743-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R750743-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C5H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.165
Numéro MDL:
158,00 €