422363
Diketene
contains copper sulfate as stabilizer
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
7.9 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
590 °F
Contient
copper sulfate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=C1CC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-2-4(5)6-3/h1-2H2
Clé InChI
WASQWSOJHCZDFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup