Documents
421170
Sigma-Aldrich
ZELEC® UN lubricant
technical grade
Synonyme(s) :
Nonionic Lubricant ZELEC UN
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
177 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Description générale
ZELEC® UN lubricant is a colorless liquid, widely used as lubricant.
Informations légales
ZELEC is a registered trademark of Stepan Co.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F
Point d'éclair (°C)
94 °C