Principaux documents
427845
Sigma-Aldrich
Polypropylene-graft-maleic anhydride
viscosity 425 cPs
Synonyme(s) :
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
beads
Composition
maleic anhydride, 8-10 wt. %
Viscosité
4.0 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
Pf
156 °C
Indice d'acide
40.0‑55.0(mg-KOH)
Température de transition
softening point 157 °C (ring and ball)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O1C(=O)C=CC1=O.CC=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
Clé InChI
DBVUAFDZHKSZJH-UHFFFAOYSA-N
Application
Imparts slip resistance to polishes, coupling additive for filled polypropylene and polymer alloys, pigment dispersant and processing aid for plastics, such as ABS.
Caractéristiques et avantages
High melting, hard, emulsifiable wax. Grafted with maleic anhydride to give hydrophilic characteristics.
Forme physique
Crystalline, isotactic, modified homopolymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable