419869
Ethynyl p-tolyl sulfone
98%
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfonylacetylene, Tosylacetylene
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
73-74 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: soluble(lit.)
Groupe fonctionnel
sulfone
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C
InChI
1S/C9H8O2S/c1-3-12(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h1,4-7H,2H3
Clé InChI
FTHKWIMQNXVEHW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable