41715
Chloro-dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)chlorosilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.378 (lit.)
Point d'ébullition
118 °C (lit.)
Densité
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H10ClF3Si/c1-10(2,6)4-3-5(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter