262145
Perfluorohexyl iodide
99%
Synonyme(s) :
Tridecafluoro-1-iodohexane, 1-Iodoperfluorohexane, 1-Iodotridecafluorohexane, Tridecafluorohexyl iodide
36,40 €
About This Item
36,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
pb
117 °C (lit.)
Densité
2.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Clé InChI
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup