452807
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
97%
Synonyme(s) :
3,3,3-Trifluoropropyl-trichlorosilane
137,00 €
About This Item
137,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
pb
114 °C (lit.)
Densité
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
Clé InChI
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Fluorinated polyhedral oligomeric silsesquioxane (F-POSS) by base-catalyzed condensation.[1]
- 3,3,3-Trifluoropropyltrimethoxysilane by alcoholysis reaction with methanol.[2]
It can also be used as a silanizing agent to coat the inner surface of pipettes in order to investigate the electrical charging of droplets discharged from the micropipette.[3][4]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.7 °F - closed cup - (own results)
Point d'éclair (°C)
45.4 °C - closed cup - (own results)
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter