Documents
408026
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
95-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)Cn1ccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3
Clé InChI
KXEHVMQCOHOQHB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate is an imidazole derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable