407852
tert-Butyldimethylsilyl cyanide
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl-cyano-dimethylsilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
76-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C7H15NSi/c1-7(2,3)9(4,5)6-8/h1-5H3
Clé InChI
CWAKIXKDPQTVTA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges