298417
(R)-(−)-Leucinol
98%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, D-Leucinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −4°, c = 9 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.4496 (lit.)
pb
198-200 °C/768 mmHg (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup