402516
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
1-Amidinopyrazole hydrochloride, Praxadine
60,70 €
About This Item
60,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
167-170 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
Clé InChI
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable