Principaux documents
8.51015
Sigma-Aldrich
Dde-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Dde-OH, 2-Acetyldimedone
5 G
184,00 €
25 G
733,00 €
100 G
2 230,00 €
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
184,00 €
25 G
733,00 €
100 G
2 230,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Nomenclature NACRES :
NA.22
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H14O3/c1-6(11)9-7(12)4-10(2,3)5-8(9)13/h12H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
DIJDAMFZOHSRID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reagent for the introduction of the Dde protecting group [1,2,3,4].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] B. W. Bycroft, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 778.
[2] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[3] F. Berst, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6649.
[4] A. N. Acharaya, et al. (2001) J. Comb. Chem., 3, 612.
Liaison
Replaces: 01-63-0033
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable